Learn More
Abnova™ Human WRB Full-length ORF (NP_004618.2, 1 a.a. - 174 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004618.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7485
Peso molecular 46.2kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104098
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007485-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16194088
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007485-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a basic nuclear protein of unknown function. The gene is widely expressed in adult and fetal tissues. Since the region proposed to contain the gene(s) for congenital heart disease (CHD) in Down syndrome (DS) patients has been restricted to 21q22.2-22.3, this gene, which maps to 21q22.3, has a potential role in the pathogenesis of Down syndrome congenital heart disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSAAADHWAWLLVLSFVFGCNVLRILLPSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIKWVISVAFYVLQAALMISLIWKYYSVPVAVVPSKWITPLDRLVAFPTRVAGGVGITCWILVCNKVVAIVLHPFS
Especificaciones
Especificaciones
NP_004618.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSSAAADHWAWLLVLSFVFGCNVLRILLPSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIKWVISVAFYVLQAALMISLIWKYYSVPVAVVPSKWITPLDRLVAFPTRVAGGVGITCWILVCNKVVAIVLHPFS
RUO
WRB
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7485
WRB (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHD5
WRB
Recombinant
wheat germ expression system