missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human WDFY3 Full-length ORF (AAH15214, 1 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH15214
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23001
Peso molecular 71.94kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106842
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023001-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16196832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023001-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a protein which contains WD repeats and an FYVE domain. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined. [provided by RefSeq]

Sequence: MGTSKEKAKTATLKQALLGHTDTVTCATASLAYHIIVSGSRDRTCIIWDLNKLSFLTQLRGHRAPVSALCINELTGDIVSCAGTYIHVWSINGNPIVSVNTFTGRSQQIICCCMSEMNEWDTQNVIVTGHSDGVVRFWRMEFLQVPETPAPEPAEVLEMQEDCPEAQIGQEAQDEDSSDSEADEQSISQDPKDTPSQPSSTSHRPRAASCRATAAWCTDSGSDDSRRWSDQLSLDEKDGFIFVNYSEGQTRAHLQGPLSHPHPNPIEVRNYSRLKPGYRWERQLVFRSKLTMHTAFDRKDNAHPAEVTALGISKDHSRILVGDSRGRVFSWSVSDQPGRSAADHWVKDEGGDSCSGCSVRFSLTERRHHCRNCGQLFCQKCSRFQSEIKRLKISSPVRVCQNCYYNLQHERGSEDGPRNC
Especificaciones

Especificaciones

AAH15214
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.94kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGTSKEKAKTATLKQALLGHTDTVTCATASLAYHIIVSGSRDRTCIIWDLNKLSFLTQLRGHRAPVSALCINELTGDIVSCAGTYIHVWSINGNPIVSVNTFTGRSQQIICCCMSEMNEWDTQNVIVTGHSDGVVRFWRMEFLQVPETPAPEPAEVLEMQEDCPEAQIGQEAQDEDSSDSEADEQSISQDPKDTPSQPSSTSHRPRAASCRATAAWCTDSGSDDSRRWSDQLSLDEKDGFIFVNYSEGQTRAHLQGPLSHPHPNPIEVRNYSRLKPGYRWERQLVFRSKLTMHTAFDRKDNAHPAEVTALGISKDHSRILVGDSRGRVFSWSVSDQPGRSAADHWVKDEGGDSCSGCSVRFSLTERRHHCRNCGQLFCQKCSRFQSEIKRLKISSPVRVCQNCYYNLQHERGSEDGPRNC
RUO
WDFY3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23001
WDFY3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALFY/KIAA0993/MGC16461/ZFYVE25
WDFY3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications