Learn More
Abnova™ Human WBSCR22 Partial ORF (NP_059998.2, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_059998.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 114049 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055755
|
Abnova™
H00114049-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045755
|
Abnova™
H00114049-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein containing a nuclear localization signal and an S-adenosyl-L-methionine binding motif typical of methyltransferases, suggesting that the encoded protein may act on DNA methylation. This gene is deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at 7q11.23. [provided by RefSeq]
Sequence: MASRGRRPEHGGPPELFYDETEARKYVRNSRMIDIQTRMAGRALELLYLPENKPCYLLDIGCGTGLSGSYLSDEGHYWVGLDISPAMLDEAVDREIEGDLLLGDMGQGIPEspecificaciones
NP_059998.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HASJ4442/HUSSY-3/MGC19709/MGC2022/MGC5140/PP3381/WBMT | |
WBSCR22 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
114049 | |
WBSCR22 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MASRGRRPEHGGPPELFYDETEARKYVRNSRMIDIQTRMAGRALELLYLPENKPCYLLDIGCGTGLSGSYLSDEGHYWVGLDISPAMLDEAVDREIEGDLLLGDMGQGIP | |
RUO | |
WBSCR22 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |