Learn More
Abnova™ Human WASF1 Partial ORF (NP_003922.1, 198 a.a. - 297 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003922.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8936 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119665
|
Abnova™
H00008936-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109665
|
Abnova™
H00008936-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene, a member of the Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP)-family, plays a critical role downstream of Rac, a Rho-family small GTPase, in regulating the actin cytoskeleton required for membrane ruffling. It has been shown to associate with an actin nucleation core Arp2/3 complex while enhancing actin polymerization in vitro. Wiskott-Aldrich syndrome is a disease of the immune system, likely due to defects in regulation of actin cytoskeleton. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: HDRRREWQKLAQGPELAEDDANLLHKHIEVANGPASHFETRPQTYVDHMDGSYSLSALPFSQMSELLTRAEERVLVRPHEPPPPPPMHGAGDAKPIPTCIEspecificaciones
NP_003922.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ31482/KIAA0269/SCAR1/WAVE/WAVE1 | |
WASF1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8936 | |
WASF1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HDRRREWQKLAQGPELAEDDANLLHKHIEVANGPASHFETRPQTYVDHMDGSYSLSALPFSQMSELLTRAEERVLVRPHEPPPPPPMHGAGDAKPIPTCI | |
RUO | |
WASF1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |