Learn More
Abnova™ Human VPS33A Full-length ORF (NP_075067.2, 1 a.a. - 596 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_075067.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 65082 |
Peso molecular | 94kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103883
|
Abnova™
H00065082-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16193873
|
Abnova™
H00065082-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene is a member of the Sec-1 domain family, and it encodes a protein similar to the yeast class C Vps33 protein. The mammalian class C VPS proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAHLSYGRVNLNVLREAVRRELREFLDKCAGSKAIVWDEYLTGPFGLIAQYSLLKEHEVEKMFTLKGNRLPAADVKNIIFFVRPRLELMDIIAENVLSEDRRGPTRDFHILFVPRRSLLCEQRLKDLGVLGSFIHREEYSLDLIPFDGDLLSMESEGAFKECYLEGDQTSLYHAAKGLMTLQALYGTIPQIFGKGECARQVANMMIRMKREFTGSQNSIFPVFDNLLLLDRNVDLLTPLATQLTYEGLIDEIYGIQNSYVKLPPEKFAPKKQGDGGKDLPTEAKKLQLNSAEELYAEIRDKNFNAVGSVLSKKAKIISAAFEERHNAKTVGEIKQFVSQLPHMQAARGSLANHTSIAELIKDVTTSEDFFDKLTVEQEFMSGIDTDKVNNYIEDCIAQKHSLIKVLRLVCLQSVCNSGLKQKVLDYYKREILQTYGYEHILTLHNLEKAGLLKPQTGGRNNYPTIRKTLRLWMDDVNEQNPTDISYVYSGYAPLSVRLAQLLSRPGWRSIEEVLRILPGPHFEERQPLPTGLQKKRQPGENRVTLIFFLGGVTFAEIAALRFLSQLEDGGTEYVIATTKLMNGTSWIEALMEKPFEspecificaciones
NP_075067.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
94kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAHLSYGRVNLNVLREAVRRELREFLDKCAGSKAIVWDEYLTGPFGLIAQYSLLKEHEVEKMFTLKGNRLPAADVKNIIFFVRPRLELMDIIAENVLSEDRRGPTRDFHILFVPRRSLLCEQRLKDLGVLGSFIHREEYSLDLIPFDGDLLSMESEGAFKECYLEGDQTSLYHAAKGLMTLQALYGTIPQIFGKGECARQVANMMIRMKREFTGSQNSIFPVFDNLLLLDRNVDLLTPLATQLTYEGLIDEIYGIQNSYVKLPPEKFAPKKQGDGGKDLPTEAKKLQLNSAEELYAEIRDKNFNAVGSVLSKKAKIISAAFEERHNAKTVGEIKQFVSQLPHMQAARGSLANHTSIAELIKDVTTSEDFFDKLTVEQEFMSGIDTDKVNNYIEDCIAQKHSLIKVLRLVCLQSVCNSGLKQKVLDYYKREILQTYGYEHILTLHNLEKAGLLKPQTGGRNNYPTIRKTLRLWMDDVNEQNPTDISYVYSGYAPLSVRLAQLLSRPGWRSIEEVLRILPGPHFEERQPLPTGLQKKRQPGENRVTLIFFLGGVTFAEIAALRFLSQLEDGGTEYVIATTKLMNGTSWIEALMEKPF | |
RUO | |
VPS33A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
65082 | |
VPS33A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ22395/FLJ23187 | |
VPS33A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |