Learn More
ACROBiosystems Human Vitronectin / VTN Protein, Tag Free
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_000629.3 |
---|---|
Peso molecular | 43.2 kDa |
Fuente | Human Vitronectin, Tag Free (VIN-H5119) is expressed from E.coli cells. It contains AA Asp 20 -Arg 398 (Accession # P04004-1). |
Inmunógeno | Asp 20 -Arg 398 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17176851
|
ACROBiosystems
VIN-H5119-100UG |
100 µg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17186851
|
ACROBiosystems
VIN-H5119-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Vitronectin is also known as S-protein, VN, VTN, V75. Vitronectin, a multifunctional glycoprotein, is involved in coagulation, inhibition of the formation of the membrane attack complex (MAC), cell adhesion and migration, wound healing, and tissue remodeling. The primary cellular source of vitronectin is hepatocytes. Blocking of Hic(a member of the pneumococcal surface protein C (PspC) family) by specific antiserum or genetic deletion significantly reduced pneumococcal binding to soluble and immobilised vitronectin and to Factor H, respectively. In addition, Vitronectin interact with glycosaminoglycans and proteoglycans. Is recognized by certain members of the integrin family and serves as a cell-to-substrate adhesion molecule. Inhibitor of the membrane-damaging effect of the terminal cytolytic complement pathway.
This protein carries no "e;tag"e;. The protein has a calculated MW of 43.2 kDa. The protein migrates as 48-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).Especificaciones
NP_000629.3 | |
Human Vitronectin, Tag Free (VIN-H5119) is expressed from E.coli cells. It contains AA Asp 20 -Arg 398 (Accession # P04004-1). | |
-20°C | |
Vitronectin | |
Human | |
20 mM Tris-HCl, Arginine, pH8.0 | |
E.coli | |
Other Recombinant Proteins |
43.2 kDa | |
Asp 20 -Arg 398 | |
VTN,V75,VN,Vitronectin,S-protein,Serum-spreading factor | |
Unconjugated | |
Tag Free | |
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |