missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human VAX2 Full-length ORF (NP_036608.1, 1 a.a. - 290 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036608.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 25806 |
Peso molecular | 57.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197762
|
Abnova™
H00025806-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16187762
|
Abnova™
H00025806-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a homeobox protein and is almost exclusively expressed in the ventral portion of the retina during development. In mouse studies, this gene was found to be required for the correct formation of the optic fissure and other aspects of retinal development. [provided by RefSeq]
Sequence: MGDGGAERDRGPARRAESGGGGGRCGDRSGAGDLRADGGGHSPTEVAGTSASSPAGSRESGADSDGQPGPGEADHCRRILVRDAKGTIREIVLPKGLDLDRPKRTRTSFTAEQLYRLEMEFQRCQYVVGRERTELARQLNLSETQVKVWFQNRRTKQKKDQSRDLEKRASSSASEAFATSNILRLLEQGRLLSVPRAPSLLALTPSLPGLPASHRGTSLGDPRNSSPRLNPLSSASASPPLPPPLPAVCFSSAPLLDLPAGYELGSSAFEPYSWLERKVGSASSCKKANTEspecificaciones
NP_036608.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
57.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGDGGAERDRGPARRAESGGGGGRCGDRSGAGDLRADGGGHSPTEVAGTSASSPAGSRESGADSDGQPGPGEADHCRRILVRDAKGTIREIVLPKGLDLDRPKRTRTSFTAEQLYRLEMEFQRCQYVVGRERTELARQLNLSETQVKVWFQNRRTKQKKDQSRDLEKRASSSASEAFATSNILRLLEQGRLLSVPRAPSLLALTPSLPGLPASHRGTSLGDPRNSSPRLNPLSSASASPPLPPPLPAVCFSSAPLLDLPAGYELGSSAFEPYSWLERKVGSASSCKKANT | |
RUO | |
VAX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
25806 | |
VAX2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DRES93 | |
VAX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |