Learn More
Abnova™ Human VAX1 Partial ORF (NP_954582.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_954582.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11023 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16113536
|
Abnova™
H00011023-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16103536
|
Abnova™
H00011023-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a homeo-domain containing protein from a class of homeobox transcription factors which are conserved in vertebrates. Genes of this family are involved in the regulation of body development and morphogenesis. The most conserved genes, called HOX genes are found in special gene clusters. This gene belongs to the VAX subfamily and lies in the vicinity of the EMX homeobox gene family. Another member of VAX family is located on chromosome 2. The encoded protein may play an important role in the development of anterior ventral forebrain and visual system. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MFGKPDKMDVRCHSDAEAARVSKNAHKESRESKGAEGNLPAAFLKEPQGAFSASGAAEDCNKSKSNSAADPDYCRRILVRDAKGSIREIILPKGLDLDRPEspecificaciones
NP_954582.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC126743/MGC126745 | |
VAX1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11023 | |
VAX1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MFGKPDKMDVRCHSDAEAARVSKNAHKESRESKGAEGNLPAAFLKEPQGAFSASGAAEDCNKSKSNSAADPDYCRRILVRDAKGSIREIILPKGLDLDRP | |
RUO | |
VAX1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |