missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UXT Partial ORF (NP_705582, 10 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_705582
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8409
Peso molecular 35.75kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198495
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008409-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16188495
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008409-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a novel protein which is highly conserved in mouse. It interacts with the N-terminus of the androgen receptor and plays a role in facilitating receptor-induced transcriptional activation. It is also likely to be involved in tumorigenesis as it is abundantly expressed in tumor tissues. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Alternative splicing results in 2 transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: EPIMATPPKRRAVEATGEKVLRYETFISDVLQRDLRKVLDHRDKVYEQLAKYLQLRNVIERLQEAKHSELYMQVDLGCNFFVDTVVPDTSR
Especificaciones

Especificaciones

NP_705582
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.75kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ART-27
UXT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8409
UXT (Human) Recombinant Protein (Q01)
EPIMATPPKRRAVEATGEKVLRYETFISDVLQRDLRKVLDHRDKVYEQLAKYLQLRNVIERLQEAKHSELYMQVDLGCNFFVDTVVPDTSR
RUO
UXT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications