Learn More
Abnova™ Human UVRAG Partial ORF (NP_003360.2, 601 a.a. - 699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003360.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7405
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107385
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007405-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16197375
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007405-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene complements the ultraviolet sensitivity of xeroderma pigmentosum group C cells and encodes a protein with a C2 domain. The protein activates the Beclin1-PI(3)KC3 complex, promoting autophagy and suppressing the proliferation and tumorigenicity of human colon cancer cells. Chromosomal aberrations involving this gene are associated with left-right axis malformation and mutations in this gene have been associated with colon cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: LPSEQAGSASVQLPGEFHPVSEAELCCTVEQAEEIIGLEATGFASGDQLEAFNCIPVDSAVAVECDEQVLGEFEEFSRRIYALNENVSSFRRPRRSSDK
Especificaciones
Especificaciones
NP_003360.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DHTX/p63
UVRAG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7405
UVRAG (Human) Recombinant Protein (Q01)
LPSEQAGSASVQLPGEFHPVSEAELCCTVEQAEEIIGLEATGFASGDQLEAFNCIPVDSAVAVECDEQVLGEFEEFSRRIYALNENVSSFRRPRRSSDK
RUO
UVRAG