missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human USP11 Partial ORF (NP_004642, 201 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004642
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8237
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118335
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008237-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108335
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008237-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Protein ubiquitination controls many intracellular processes, including cell cycle progression, transcriptional activation, and signal transduction. This dynamic process, involving ubiquitin conjugating enzymes and deubiquitinating enzymes, adds and removes ubiquitin. Deubiquitinating enzymes are cysteine proteases that specifically cleave ubiquitin from ubiquitin-conjugated protein substrates. This gene encodes a deubiquitinating enzyme which lies in a gene cluster on chromosome Xp11.23 [provided by RefSeq]

Sequence: LVRHNDLGKSHTVQFSHTDSIGLVLRTARERFLVEPQEDTRLWAKNSEGSLDRLYDTHITVLDAALETGQLIIMETRKKDGTWPSAQLHVMNNNMSEEDE
Especificaciones

Especificaciones

NP_004642
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UHX1
USP11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8237
USP11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LVRHNDLGKSHTVQFSHTDSIGLVLRTARERFLVEPQEDTRLWAKNSEGSLDRLYDTHITVLDAALETGQLIIMETRKKDGTWPSAQLHVMNNNMSEEDE
RUO
USP11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications