Learn More
Abnova™ Human UNR Partial ORF (NP_009089, 670 a.a. - 765 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007812-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197965
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: HVKEVQDGIELQAGDEVEFSVILNQRTGKCSACNVWRVCEGPKAVAAPRPDRLVNRLKNITLDDASAPRLMVLRQPRGPDNSMGFGAERKIRQAGV
Especificaciones
Especificaciones
NP_009089
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HVKEVQDGIELQAGDEVEFSVILNQRTGKCSACNVWRVCEGPKAVAAPRPDRLVNRLKNITLDDASAPRLMVLRQPRGPDNSMGFGAERKIRQAGV
RUO
CSDE1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7812
UNR (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D1S155E/DKFZp779B0247/DKFZp779J1455/FLJ26882/RP5-1000E10.3/UNR
CSDE1
Recombinant
wheat germ expression system