Learn More
Abnova™ Human UNG Partial ORF (AAH50634, 86 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH50634 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7374 |
Peso molecular | 37.29kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16137315
|
Abnova™
H00007374-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16127315
|
Abnova™
H00007374-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes one of several uracil-DNA glycosylases. One important function of uracil-DNA glycosylases is to prevent mutagenesis by eliminating uracil from DNA molecules by cleaving the N-glycosylic bond and initiating the base-excision repair (BER) pathway. Uracil bases occur from cytosine deamination or misincorporation of dUMP residues. Alternative promoter usage and splicing of this gene leads to two different isoforms: the mitochondrial UNG1 and the nuclear UNG2. [provided by RefSeq]
Sequence: GESWKKHLSGEFGKPYFIKLMGFVAEERKHYTVYPPPHQVFTWTQMCDIKDVKVVILGQDPYHGPNQAHGLCFSVQRPVPPPPSLENIYKELSTDIEDFVHPGHGEspecificaciones
AAH50634 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.29kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DGU/DKFZp781L1143/HIGM4/UDG/UNG1/UNG15/UNG2 | |
UNG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7374 | |
UNG (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GESWKKHLSGEFGKPYFIKLMGFVAEERKHYTVYPPPHQVFTWTQMCDIKDVKVVILGQDPYHGPNQAHGLCFSVQRPVPPPPSLENIYKELSTDIEDFVHPGHG | |
RUO | |
UNG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |