Learn More
Abnova™ Human UHRF2 Partial ORF (NP_690856, 81 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_690856
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 115426
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16181487
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00115426-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16171487
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00115426-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a nuclear protein which is involved in cell-cycle regulation. The encoded protein is a ubiquitin-ligase capable of ubiquinating PCNP (PEST-containing nuclear protein), and together they may play a role in tumorigenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: PGTSTQIEAKPCSNSPPKVKKAPRVGPSNQPSTSARARLIDPGFGIYKVNELVDARDVGLGAWFEAHIHSVTRASDGQSRGKTPLKNGSSCKRTNGNIKH
Especificaciones
Especificaciones
NP_690856
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434B0920/DKFZp686G0837/MGC33463/NIRF/RNF107/URF2
UHRF2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
115426
UHRF2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PGTSTQIEAKPCSNSPPKVKKAPRVGPSNQPSTSARARLIDPGFGIYKVNELVDARDVGLGAWFEAHIHSVTRASDGQSRGKTPLKNGSSCKRTNGNIKH
RUO
UHRF2