Learn More
Abnova™ Human UGT2B7 Partial ORF (NP_001065, 69 a.a. - 157 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001065 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7364 |
Peso molecular | 35.53kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16127285
|
Abnova™
H00007364-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16117285
|
Abnova™
H00007364-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The UGTs (EC 2.4.1.17) serve a major role in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds. UGT2B7 has unique specificity for 3,4-catechol estrogens and estriol, suggesting that it may play an important role in regulating the level and activity of these potent estrogen metabolites. Its subcellular location is the microsome.[supplied by OMIM]
Sequence: SSALKIEIYPTSLTKTELENFIMQQIKRWSDLPKDTFWLYFSQVQEIMSIFGDITRKFCKDVVSNKKFMKKVQESRFDVIFADAIFPCSEspecificaciones
NP_001065 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
UGT2B9 | |
UGT2B7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7364 | |
UGT2B7 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SSALKIEIYPTSLTKTELENFIMQQIKRWSDLPKDTFWLYFSQVQEIMSIFGDITRKFCKDVVSNKKFMKKVQESRFDVIFADAIFPCS | |
RUO | |
UGT2B7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |