Learn More
Abnova™ Human UCHL5 Partial ORF (NP_057068, 214 a.a. - 313 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00051377-Q01.10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106926
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Sequence: GEIRFNLMAIVSDRKMIYEQKIAELQRQLAEEEPMDTDQGNSMLSAIQSEVAKNQMLIEEEVQKLKRYKIENIRRKHNYLPFIMELLKTLAEHQQLIPLV
Especificaciones
Especificaciones
NP_057068
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEIRFNLMAIVSDRKMIYEQKIAELQRQLAEEEPMDTDQGNSMLSAIQSEVAKNQMLIEEEVQKLKRYKIENIRRKHNYLPFIMELLKTLAEHQQLIPLV
RUO
UCHL5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51377
UCHL5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-70/INO80R/UCH37
UCHL5
Recombinant
wheat germ expression system