Learn More
Abnova™ Human UBE4B Partial ORF (NP_006039, 1075 a.a. - 1173 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006039 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10277 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164802
|
Abnova™
H00010277-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16154802
|
Abnova™
H00010277-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes an additional conjugation factor, E4, which is involved in multiubiquitin chain assembly. This gene is also the strongest candidate in the neuroblastoma tumor suppressor genes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: FKLLAEKVEEIVAKNARAEIDYSDAPDEFRDPLMDTLMTDPVRLPSGTIMDRSIILRHLLNSPTDPFNRQTLTESMLEPVPELKEQIQAWMREKQNSDHEspecificaciones
NP_006039 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
E4/HDNB1/KIAA0684/UBOX3/UFD2 | |
UBE4B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10277 | |
UBE4B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FKLLAEKVEEIVAKNARAEIDYSDAPDEFRDPLMDTLMTDPVRLPSGTIMDRSIILRHLLNSPTDPFNRQTLTESMLEPVPELKEQIQAWMREKQNSDH | |
RUO | |
UBE4B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |