Learn More
Abnova™ Human UBE2Z Full-length ORF (NP_075567.1, 1 a.a. - 246 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_075567.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 65264
Peso molecular 54.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103913
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00065264-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16113913
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00065264-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Modification of proteins with ubiquitin (UBB; MIM 191339) or ubiquitin-like proteins controls many signaling networks and requires a ubiquitin activating enzyme (E1), a ubiquitin conjugating enzyme (E2), and a ubiquitin protein ligase (E3). UBE2Z is an E2 enzyme (Jin et al., 2007 [PubMed 17597759]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSIYKEPPPGMFVVPDTVDMTKIHALITGPFDTPYEGGFFLFVFRCPPDYPIHPPRVKLMTTGNNTVRFNPNFYRNGKVCLSILGTWTGPAWSPAQSISSVLISIQSLMTENPYHNEPGFEQERHPGDSKNYNECIRHETIRVAVCDMMEGKCPCPEPLRGVMEKSFLEYYDFYEVACKDRLHLQGQTMQDPFGEKRGHFDYQSLLMRLGLIRQKVLERLHNENAEMDSDSSSSGTETDLHGSLRV
Especificaciones
Especificaciones
NP_075567.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
54.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSIYKEPPPGMFVVPDTVDMTKIHALITGPFDTPYEGGFFLFVFRCPPDYPIHPPRVKLMTTGNNTVRFNPNFYRNGKVCLSILGTWTGPAWSPAQSISSVLISIQSLMTENPYHNEPGFEQERHPGDSKNYNECIRHETIRVAVCDMMEGKCPCPEPLRGVMEKSFLEYYDFYEVACKDRLHLQGQTMQDPFGEKRGHFDYQSLLMRLGLIRQKVLERLHNENAEMDSDSSSSGTETDLHGSLRV
RUO
UBE2Z
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
65264
UBE2Z (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ13855/HOYS7/USE1
UBE2Z
Recombinant
wheat germ expression system