Learn More
Abnova™ Human UBASH3B Partial ORF (NP_116262.2, 344 a.a. - 441 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_116262.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84959
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100987
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084959-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16190977
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084959-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that contains a ubiquitin associated domain at the N-terminus, an SH3 domain, and a C-terminal domain with similarities to the catalytic motif of phosphoglycerate mutase. The encoded protein was found to inhibit endocytosis of epidermal growth factor receptor (EGFR) and platelet-derived growth factor receptor. [provided by RefSeq]
Sequence: DGVLERRPYEDQGLGETTPLTIICQPMQPLRVNSQPGPQKRCLFVCRHGERMDVVFGKYWLSQCFDAKGRYIRTNLNMPHSLPQRSGGFRDYEKDAPI
Especificaciones
Especificaciones
NP_116262.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1959/MGC15437/STS-1/STS1/p70
UBASH3B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84959
UBASH3B (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGVLERRPYEDQGLGETTPLTIICQPMQPLRVNSQPGPQKRCLFVCRHGERMDVVFGKYWLSQCFDAKGRYIRTNLNMPHSLPQRSGGFRDYEKDAPI
RUO
UBASH3B