Learn More
Abnova™ Human U2AF2 Partial ORF (NP_001012496.1, 141 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001012496.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11338 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16114106
|
Abnova™
H00011338-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16104106
|
Abnova™
H00011338-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
U2 auxiliary factor (U2AF), comprised of a large and a small subunit, is a non-snRNP protein required for the binding of U2 snRNP to the pre-mRNA branch site. This gene encodes the U2AF large subunit which contains a sequence-specific RNA-binding region with 3 RNA recognition motifs and an Arg/Ser-rich domain necessary for splicing. The large subunit binds to the polypyrimidine tract of introns early during spliceosome assembly. Multiple transcript variants have been detected for this gene, but the full-length natures of only two have been determined to date. [provided by RefSeq]
Sequence: GSQMTRQARRLYVGNIPFGITEEAMMDFFNAQMRLGGLTQAPGNPVLAVQINQDKNFAFLEFRSVDETTQAMAFDGIIFQGQSLKIRRPHDYQPLPGMSEEspecificaciones
NP_001012496.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
U2AF65 | |
U2AF2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11338 | |
U2AF2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GSQMTRQARRLYVGNIPFGITEEAMMDFFNAQMRLGGLTQAPGNPVLAVQINQDKNFAFLEFRSVDETTQAMAFDGIIFQGQSLKIRRPHDYQPLPGMSE | |
RUO | |
U2AF2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |