Learn More
Abnova™ Human TXNDC Full-length ORF (NP_110382.2, 1 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_110382.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 81542
Peso molecular 58.2kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195113
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081542-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16105123
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081542-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TXNDC1 is a thioredoxin (TXN; see MIM 187700)-related protein with disulfide reductase activity (Matsuo et al., 2001 [PubMed 11152479]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAPSGSLAVPLAVMVPLLWGAPWTHGRRSNVRVITDENWRELLEGDWMIEFYAPWCPACQNLQPEWESFAEWGEDLEVNIAKVDVTEQPGLSGRFIINALPTIYHCKDGEFRRYQGPRTKKDFINFISDKEWKSIEPVSSWFGPGSVLMSSMSALFQLSMWIRTCHNYFIEDLGLPVWGSYTVFALATLFSGLLLGLCMIFVADCLCPSKRRRPQPYPYPSKKLLSESAQPLKKVEEEQEADEEDVSEEEAESKEGTNKDFPQNAIRQRSLGPSLATDKS
Especificaciones
Especificaciones
NP_110382.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAPSGSLAVPLAVMVPLLWGAPWTHGRRSNVRVITDENWRELLEGDWMIEFYAPWCPACQNLQPEWESFAEWGEDLEVNIAKVDVTEQPGLSGRFIINALPTIYHCKDGEFRRYQGPRTKKDFINFISDKEWKSIEPVSSWFGPGSVLMSSMSALFQLSMWIRTCHNYFIEDLGLPVWGSYTVFALATLFSGLLLGLCMIFVADCLCPSKRRRPQPYPYPSKKLLSESAQPLKKVEEEQEADEEDVSEEEAESKEGTNKDFPQNAIRQRSLGPSLATDKS
RUO
TXNDC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
81542
TXNDC (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564E1962/TMX/TXNDC
TXNDC1
Recombinant
wheat germ expression system