missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TXK Partial ORF (NP_003319, 131 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003319
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7294
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16157125
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007294-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16167125
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007294-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: LIPSNYVTENKITNLEIYEWYHRNITRNQAEHLLRQESKEGAFIVRDSRHLGSYTISVFMGARRSTEAAIKHYQIKKNDSGQWYVAERHAFQSIPELIWY
Especificaciones

Especificaciones

NP_003319
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BTKL/MGC22473/PSCTK5/PTK4/RLK/TKL
TXK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7294
TXK (Human) Recombinant Protein (Q01)
LIPSNYVTENKITNLEIYEWYHRNITRNQAEHLLRQESKEGAFIVRDSRHLGSYTISVFMGARRSTEAAIKHYQIKKNDSGQWYVAERHAFQSIPELIWY
RUO
TXK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications