missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TUSC3 Partial ORF (NP_839952.1, 52 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_839952.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7991 |
Peso molecular | 35.53kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198105
|
Abnova™
H00007991-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108115
|
Abnova™
H00007991-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a candidate tumor suppressor gene. It is located within a homozygously deleted region of a metastatic prostate cancer. The gene is expressed in most nonlymphoid human tissues including prostate, lung, liver, and colon. Expression was also detected in many epithelial tumor cell lines. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVFEspecificaciones
NP_839952.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
D8S1992/M33/MGC13453/MRT7/N33/OST3A | |
TUSC3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7991 | |
TUSC3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVF | |
RUO | |
TUSC3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |