Learn More
Abnova™ Human TTRAP Partial ORF (NP_057698, 253 a.a. - 362 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057698 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51567 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107136
|
Abnova™
H00051567-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197126
|
Abnova™
H00051567-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of a superfamily of divalent cation-dependent phosphodiesterases. The encoded protein associates with CD40, tumor necrosis factor (TNF) receptor-75 and TNF receptor associated factors (TRAFs), and inhibits nuclear factor-kappa-B activation. This protein has sequence and structural similarities with APE1 endonuclease, which is involved in both DNA repair and the activation of transcription factors. [provided by RefSeq]
Sequence: ESATVIFAGDTNLRDREVTRCGGLPNNIVDVWEFLGKPKHCQYTWDTQMNSNLGITAACKLRFDRIFFRAAAEEGHIIPRSLDLLGLEKLDCGRFPSDHWGLLCNLDIILEspecificaciones
NP_057698 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AD022/EAP2/MGC111021/MGC9099/dJ30M3.3 | |
TTRAP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51567 | |
TTRAP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ESATVIFAGDTNLRDREVTRCGGLPNNIVDVWEFLGKPKHCQYTWDTQMNSNLGITAACKLRFDRIFFRAAAEEGHIIPRSLDLLGLEKLDCGRFPSDHWGLLCNLDIIL | |
RUO | |
TTRAP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |