missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Tsukushi/TSK ELISA Kit
Human Tsukushi/TSK quantitates human Tsukushi/TSK in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | 9530051K01Rik; E2IG4; proteína del gen 4 inducida por E2; proteína génica hepática temprana inducida por insulina; EIIH; proteína hepática EIIH; repetición rica en leucina con 54; proteína 54 con repeticiones ricas en leucina; Lrrc54; Tsk; Tsku; tsukushi; homólogo de tsukushi; homólogo de pequeño proteoglicano rico en leucina de tsukushi; tsukushi, pequeño proteoglicano rico en leucina; Tsukushi; UNQ850/PRO1788 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,63 a 150 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,63 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17185259
|
Invitrogen™
EH474RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17814160
|
Invitrogen™
EH474RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17144783
|
Invitrogen™
EH474RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Tsukushi/TSK quantitates human Tsukushi/TSK in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tsukushi/TSK.
The function of this protein remains unknown.Especificaciones
9530051K01Rik; E2IG4; proteína del gen 4 inducida por E2; proteína génica hepática temprana inducida por insulina; EIIH; proteína hepática EIIH; repetición rica en leucina con 54; proteína 54 con repeticiones ricas en leucina; Lrrc54; Tsk; Tsku; tsukushi; homólogo de tsukushi; homólogo de pequeño proteoglicano rico en leucina de tsukushi; tsukushi, pequeño proteoglicano rico en leucina; Tsukushi; UNQ850/PRO1788 | |
0,63 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TSKU | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
TSKU | |
4 h 45 min |
De 0,63 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q8WUA8 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |