Learn More
Abnova™ Human TSTA3 Full-length ORF (NP_003304.1, 1 a.a. - 321 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003304.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7264 |
Peso molecular | 62.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16113848
|
Abnova™
H00007264-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16103848
|
Abnova™
H00007264-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tissue specific transplantation antigen P35B is a NADP(H)-binding protein. It catalyze the two-step epimerase and the reductase reactions in GDP-D-mannose metabolism, converting GDP-4-keto-6-D-deoxymannose to GDP-L-fucose. GDP-L-fucose is the substrate of several fucosyltransferases involved in the expression of many glycoconjugates, including blood group ABH antigens and developmental adhesion antigens. Mutations in this gene may cause leukocyte adhesion deficiency, type II. [provided by RefSeq]
Sequence: MGEPQGSMRILVTGGSGLVGKAIQKVVADGAGLPGEDWVFVSSKDADLTDTAQTRALFEKVQPTHVIHLAAMVGGLFRNIKYNLDFWRKNVHMNDNVLHSAFEVGARKVVSCLSTCIFPDKTTYPIDETMIHNGPPHNSNFGYSYAKRMIDVQNRAYFQQYGCTFTAVIPTNVFGPHDNFNIEDGHVLPGLIHKVHLAKSSGSALTVWGTGNPRRQFIYSLDLAQLFIWVLREYNEVEPIILSVGEEDEVSIKEAAEAVVEAMDFHGEVTFDTTKSDGQFKKTASNSKLRTYLPDFRFTPFKQAVKETCAWFTDNYEQARKEspecificaciones
NP_003304.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGEPQGSMRILVTGGSGLVGKAIQKVVADGAGLPGEDWVFVSSKDADLTDTAQTRALFEKVQPTHVIHLAAMVGGLFRNIKYNLDFWRKNVHMNDNVLHSAFEVGARKVVSCLSTCIFPDKTTYPIDETMIHNGPPHNSNFGYSYAKRMIDVQNRAYFQQYGCTFTAVIPTNVFGPHDNFNIEDGHVLPGLIHKVHLAKSSGSALTVWGTGNPRRQFIYSLDLAQLFIWVLREYNEVEPIILSVGEEDEVSIKEAAEAVVEAMDFHGEVTFDTTKSDGQFKKTASNSKLRTYLPDFRFTPFKQAVKETCAWFTDNYEQARK | |
RUO | |
TSTA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7264 | |
TSTA3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FX/P35B/SDR4E1 | |
TSTA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |