Learn More
Abnova™ Human TSN Full-length ORF (NP_004613, 1 a.a. - 228 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004613 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7247 |
Peso molecular | 50.71kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16106995
|
Abnova™
H00007247-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196985
|
Abnova™
H00007247-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a DNA-binding protein which specifically recognizes conserved target sequences at the breakpoint junction of chromosomal translocations. Translin polypeptides form a multimeric structure that is responsible for its DNA-binding activity. Recombination-associated motifs and translin-binding sites are present at recombination hotspots and may serve as indicators of breakpoints in genes which are fused by translocations. These binding activities may play a crucial role in chromosomal translocation in lymphoid neoplasms. [provided by RefSeq]
Sequence: MSVSEIFVELQGFLAAEQDIREEIRKVVQSLEQTAREILTLLQGVHQGAGFQDIPKRCLKAREHFGTVKTHLTSLKTKFPAEQYYRFHEHWRFVLQRLVFLAAFVVYLETETLVTREAVTEILGIEPDREKGFHLDVEDYLSGVLILASELSRLSVNSVTAGDYSRPLHISTFINELDSGFRLLNLKNDSLRKRYDGLKYDVKKVEEVVYDLSIRGFNKETAAACVEKEspecificaciones
NP_004613 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
50.71kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSVSEIFVELQGFLAAEQDIREEIRKVVQSLEQTAREILTLLQGVHQGAGFQDIPKRCLKAREHFGTVKTHLTSLKTKFPAEQYYRFHEHWRFVLQRLVFLAAFVVYLETETLVTREAVTEILGIEPDREKGFHLDVEDYLSGVLILASELSRLSVNSVTAGDYSRPLHISTFINELDSGFRLLNLKNDSLRKRYDGLKYDVKKVEEVVYDLSIRGFNKETAAACVEK | |
RUO | |
TSN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7247 | |
TSN (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BCLF-1/REHF-1/TRSLN | |
TSN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |