Learn More
Abnova™ Human TSLP Partial ORF (NP_612561, 1 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_612561
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 85480
Peso molecular 32.34kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101047
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00085480-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16111047
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00085480-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a hemopoietic cytokine proposed to signal through a heterodimeric receptor complex composed of the thymic stromal lymphopoietin receptor and the IL-7R alpha chain. It mainly impacts myeloid cells and induces the release of T cell-attracting chemokines from monocytes and enhances the maturation of CD11c(+) dendritic cells. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MKTKAALAIWCPGYSETQINATQAMKKRRKRKVTTNKCLEQVSQLQGLWRRFNRPLLKQQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_612561
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.34kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TSLP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
85480
TSLP (Human) Recombinant Protein (Q01)
MKTKAALAIWCPGYSETQINATQAMKKRRKRKVTTNKCLEQVSQLQGLWRRFNRPLLKQQ
RUO
TSLP
Recombinant
wheat germ expression system