Learn More
Abnova™ Human TSFM Partial ORF (NP_005717, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005717
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10102
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16111856
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010102-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16101856
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010102-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Synthesis of the 13 mitochondrial-encoded proteins occurs on a dedicated mitochondrial translation apparatus similar to that found in prokaryotes and requires, in addition to the tRNAs and rRNAs encoded in mtDNA, the concerted action of several translation factors and a large number of mitochondrial ribosomal proteins, all of which are encoded by nuclear genes. The TSFM gene encodes a mitochondrial translation elongation factor (Smeitink et al., 2006 [PubMed 17033963]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSLLRSLRVFLVARTGSYPAGSLLRQSPQPRHTFYAGPRLSASASSKELLMKLRRKTGYSFVNCKKALETCGGDLKQAEIWLHKEAQKEGWSKAAKLQGR
Especificaciones
Especificaciones
NP_005717
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COXPD3/EF-TS/EF-Tsmt
TSFM
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10102
TSFM (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSLLRSLRVFLVARTGSYPAGSLLRQSPQPRHTFYAGPRLSASASSKELLMKLRRKTGYSFVNCKKALETCGGDLKQAEIWLHKEAQKEGWSKAAKLQGR
RUO
TSFM