Learn More
Abnova™ Human TRIP6 Partial ORF (NP_003293, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003293
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7205
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106975
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007205-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16196965
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007205-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGPTWLPPKQPEPARAPQGRAIPRGTPGPPPAHGAALQPHPRVNFCPLPSEQCYQAPGGPEDRGPAWVGSHGVLQHTQGLPADRGGLRPGSLDAEIDLL
Especificaciones
Especificaciones
NP_003293
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC10556/MGC10558/MGC29959/MGC3837/MGC4423/OIP1/ZRP-1
TRIP6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7205
TRIP6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSGPTWLPPKQPEPARAPQGRAIPRGTPGPPPAHGAALQPHPRVNFCPLPSEQCYQAPGGPEDRGPAWVGSHGVLQHTQGLPADRGGLRPGSLDAEIDLL
RUO
TRIP6