Learn More
Abnova™ Human TRIM5 Partial ORF (NP_149023, 309 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_149023 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 85363 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16181007
|
Abnova™
H00085363-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191007
|
Abnova™
H00085363-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Five alternatively spliced transcript variants for this gene have been described. However, the full length nature of two of the variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: SCAVISEDKRQVSSPKPQIIYGARGTRYQTFVNFNYCTGILGSQSITSGKHYWEVDVSKKTAWILGVCAGFQPDAMCNIEKNENYQPKYGYWVIGLEEGVKCSAFQDSSFEspecificaciones
NP_149023 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RNF88/TRIM5alpha | |
TRIM5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
85363 | |
TRIM5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SCAVISEDKRQVSSPKPQIIYGARGTRYQTFVNFNYCTGILGSQSITSGKHYWEVDVSKKTAWILGVCAGFQPDAMCNIEKNENYQPKYGYWVIGLEEGVKCSAFQDSSF | |
RUO | |
TRIM5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |