missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TRIM5 Full-length ORF (AAH21258.1, 1 a.a. - 347 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH21258.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 85363
Peso molecular 66.5kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16176293
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00085363-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16166293
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00085363-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Five alternatively spliced transcript variants for this gene have been described. However, the full length nature of two of the variants has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: MASGILVNVKEEVTCPICLELLTQPLSLDCGHSFCQACLTANHKKSMLDKGESSCPVCRISYQPENIRPNRHVANIVEKLREVKLSPEGQKVDHCARHGEKLLLFCQEDGKVICWLCERSQEHRGHHTFLTEEVAREYQVKLQAALEMLRQKQQEAEELEADIREEKASWKTQIQYDKTNVLADFEQLRDILDWEESNELQNLEKEEEDILKSLTNSETEMVQQTQSLRELISDLEHRLQGSVMELLQGVDGVIKRTENVTLKKPETFPKNQRRVFRAPDLKGMLEVFRELTDVRRYWGKEKSHYHKPPCGLSLLLSLSFRILCSLLGSCFKIYDSPSKTHITYPSL
Especificaciones

Especificaciones

AAH21258.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MASGILVNVKEEVTCPICLELLTQPLSLDCGHSFCQACLTANHKKSMLDKGESSCPVCRISYQPENIRPNRHVANIVEKLREVKLSPEGQKVDHCARHGEKLLLFCQEDGKVICWLCERSQEHRGHHTFLTEEVAREYQVKLQAALEMLRQKQQEAEELEADIREEKASWKTQIQYDKTNVLADFEQLRDILDWEESNELQNLEKEEEDILKSLTNSETEMVQQTQSLRELISDLEHRLQGSVMELLQGVDGVIKRTENVTLKKPETFPKNQRRVFRAPDLKGMLEVFRELTDVRRYWGKEKSHYHKPPCGLSLLLSLSFRILCSLLGSCFKIYDSPSKTHITYPSL
RUO
TRIM5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
85363
TRIM5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RNF88/TRIM5alpha
TRIM5
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications