Learn More
Abnova™ Human TRIM26 Partial ORF (NP_003440.1, 146 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003440.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7726 |
Peso molecular | 36.19kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064965
|
Abnova™
H00007726-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054965
|
Abnova™
H00007726-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Although the function of the protein is unknown, the RING domain suggests that the protein may have DNA-binding activity. The gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class I region on chromosome 6. [provided by RefSeq]
Sequence: REKILNHLSTLRRDRDKIQGFQAKGEADILAALKKLQDQRQYIVAEFEQGHQFLREREEHLLEQLAKLEQELTEGREKFKSRGVGELARLALVISEspecificaciones
NP_003440.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.19kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AFP/RNF95/ZNF173 | |
TRIM26 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7726 | |
TRIM26 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
REKILNHLSTLRRDRDKIQGFQAKGEADILAALKKLQDQRQYIVAEFEQGHQFLREREEHLLEQLAKLEQELTEGREKFKSRGVGELARLALVIS | |
RUO | |
TRIM26 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |