Learn More
Abnova™ Human TRIM10 Partial ORF (NP_006769, 3 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006769
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10107
Peso molecular 37.62kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16111876
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010107-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16101876
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010107-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. This protein localizes to cytoplasmic bodies. Studies in mice suggest that this protein plays a role in terminal differentiation of erythroid cells. Alternate splicing of this gene generates two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: SAASVTSLADEVNCPICQGTLREPVTIDCGHNFCRACLTRYCEIPGPDLEESPTCPLCKEPFRPGSFRPNWQLANVVENIERLQLVSTLGLGEEDVCQEHGGKIYFFC
Especificaciones
Especificaciones
NP_006769
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HERF1/MGC141979/RFB30/RNF9
TRIM10
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10107
TRIM10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SAASVTSLADEVNCPICQGTLREPVTIDCGHNFCRACLTRYCEIPGPDLEESPTCPLCKEPFRPGSFRPNWQLANVVENIERLQLVSTLGLGEEDVCQEHGGKIYFFC
RUO
TRIM10