Learn More
Abnova™ Human TRAF7 Partial ORF (AAH24267, 61 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH24267 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84231 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190687
|
Abnova™
H00084231-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100697
|
Abnova™
H00084231-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tumor necrosis factor (TNF; see MIM 191160) receptor-associated factors, such as TRAF7, are signal transducers for members of the TNF receptor superfamily (see MIM 191190). TRAFs are composed of an N-terminal cysteine/histidine-rich region containing zinc RING and/or zinc finger motifs; a coiled-coil (leucine zipper) motif; and a homologous region that defines the TRAF family, the TRAF domain, which is involved in self-association and receptor binding.[supplied by OMIM]
Sequence: VFKDPVITTCGHTFCRRCALKSEKCPVDNVKLTVVVNNIAVAEQIGELFIHCRHGCRVAGSGKPPIFEVDPRGCPFTIKLSARKDHEGSCDYRPVRCPNNEspecificaciones
AAH24267 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp586I021/MGC7807/RFWD1/RNF119 | |
TRAF7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84231 | |
TRAF7 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VFKDPVITTCGHTFCRRCALKSEKCPVDNVKLTVVVNNIAVAEQIGELFIHCRHGCRVAGSGKPPIFEVDPRGCPFTIKLSARKDHEGSCDYRPVRCPNN | |
RUO | |
TRAF7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |