Learn More
Abnova™ Human TPST1 Partial ORF (NP_003587, 26 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008460-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108595
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: QHAMECHHRIEERSQPVKLESTRTTVRTGLDLKANKTFAYHKDMPLIFIG
Especificaciones
Especificaciones
NP_003587
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.24kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QHAMECHHRIEERSQPVKLESTRTTVRTGLDLKANKTFAYHKDMPLIFIG
RUO
TPST1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8460
TPST1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TPST1