Learn More
Abnova™ Human TOR1A Partial ORF (AAH00674.1, 1 a.a. - 332 a.a. (del303E) ) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH00674.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1861
Peso molecular 62.04kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107414
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001861-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16117414
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001861-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the AAA family of adenosine triphosphatases (ATPases), is related to the Clp protease/heat shock family and is expressed prominently in the substantia nigra pars compacta. Mutations in this gene result in the autosomal dominant disorder, torsion dystonia 1. [provided by RefSeq]
Sequence: MKLGRAVLGLLLLAPSVVQAVEPISLGLALAGVLTGYIYPRLYCLFAECCGQKRSLSREALQKDLDDNLFGQHLAKKIILNAVFGFINNPKPKKPLTLSLHGWTGTGKNFVSKIIAENIYEGGLNSDYVHLFVATLHFPHASNITLYKDQLQLWIRGNVSACARSIFIFDEMDKMHAGLIDAIKPFLDYYDLVDGVSYQKAMFIFLSNAGAERITDVALDFWRSGKQREDIKLKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIHRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
Especificaciones
Especificaciones
AAH00674.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.04kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DQ2/DYT1
TOR1A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1861
TOR1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
MKLGRAVLGLLLLAPSVVQAVEPISLGLALAGVLTGYIYPRLYCLFAECCGQKRSLSREALQKDLDDNLFGQHLAKKIILNAVFGFINNPKPKKPLTLSLHGWTGTGKNFVSKIIAENIYEGGLNSDYVHLFVATLHFPHASNITLYKDQLQLWIRGNVSACARSIFIFDEMDKMHAGLIDAIKPFLDYYDLVDGVSYQKAMFIFLSNAGAERITDVALDFWRSGKQREDIKLKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIHRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
RUO
TOR1A