Learn More
Abnova™ Human TOB1 Full-length ORF (NP_005740.1, 1 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005740.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10140 |
Peso molecular | 64.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194552
|
Abnova™
H00010140-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16184552
|
Abnova™
H00010140-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the tob/btg1 family of anti-proliferative proteins that have the potential to regulate cell growth. When exogenously expressed, this protein supresses cell growth in tissue culture. The protein undergoes phophorylation by a serine/threonine kinase, 90 kDa ribosomal S6 kinase. Interactions of this protein with the v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 gene product p185 interferes with growth suppression. This protein inhibits T cell proliferation and transcription of cytokines and cyclins. The protein interacts with both mothers against decapentaplegic Drosophila homolog 2 and 4 to enhance their DNA binding activity. This interaction inhibits interleukin 2 transcription in T cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MQLEIQVALNFIISYLYNKLPRRRVNIFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPYKGSGFRCIHIGEKVDPVIEQASKESGLDIDDVRGNLPQDLSVWIDPFEVSYQIGEKGPVKVLYVDDNNENGCELDKEIKNSFNPEAQVFMPISDPASSVSSSPSPPFGHSAAVSPTFMPRSTQPLTFTTATFAATKFGSTKMKNSGRSNKVARTSPINLGLNVNDLLKQKAISSSMHSLYGLGLGSQQQPQQQQQPAQPPPPPPPPQQQQQQKTSALSPNAKEFIFPNMQGQGSSTNGMFPGDSPLNLSPLQYSNAFDVFAAYGGLNEKSFVDGLNFSLNNMQYSNQQFQPVMANEspecificaciones
NP_005740.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
64.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MQLEIQVALNFIISYLYNKLPRRRVNIFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPYKGSGFRCIHIGEKVDPVIEQASKESGLDIDDVRGNLPQDLSVWIDPFEVSYQIGEKGPVKVLYVDDNNENGCELDKEIKNSFNPEAQVFMPISDPASSVSSSPSPPFGHSAAVSPTFMPRSTQPLTFTTATFAATKFGSTKMKNSGRSNKVARTSPINLGLNVNDLLKQKAISSSMHSLYGLGLGSQQQPQQQQQPAQPPPPPPPPQQQQQQKTSALSPNAKEFIFPNMQGQGSSTNGMFPGDSPLNLSPLQYSNAFDVFAAYGGLNEKSFVDGLNFSLNNMQYSNQQFQPVMAN | |
RUO | |
TOB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10140 | |
TOB1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APRO6/MGC104792/MGC34446/PIG49/TOB/TROB/TROB1 | |
TOB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |