Learn More
Abnova™ Human TNFSF8 Partial ORF (NP_001235, 153 a.a. - 234 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001235 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 944 |
Peso molecular | 34.76kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16112851
|
Abnova™
H00000944-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102851
|
Abnova™
H00000944-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This cytokine is a ligand for TNFRSF8/CD30, which is a cell surface antigen and a marker for Hodgkin lymphoma and related hematologic malignancies. The engagement of this cytokine expressed on B cell surface plays an inhibitory role in modulating Ig class switch. This cytokine was shown to enhance cell proliferation of some lymphoma cell lines, while to induce cell death and reduce cell proliferation of other lymphoma cell lines. The pleiotropic biologic activities of this cytokine on different CD30+ lymphoma cell lines may play a pathophysiologic role in Hodgkin's and some non-Hodgkin's lymphomas. [provided by RefSeq]
Sequence: NNSVDLKLELLINKHIKKQALVTVCESGMQTKHVYQNLSQFLLDYLQVNTTISVNVDTFQYIDTSTFPLENVLSIFLYSNSDEspecificaciones
NP_001235 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.76kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD153/CD30L/CD30LG/MGC138144 | |
TNFSF8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
944 | |
TNFSF8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NNSVDLKLELLINKHIKKQALVTVCESGMQTKHVYQNLSQFLLDYLQVNTTISVNVDTFQYIDTSTFPLENVLSIFLYSNSD | |
RUO | |
TNFSF8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |