missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TNFRSF21 Full-length ORF (AAH10241, 1 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH10241
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 27242
Peso molecular 77.66kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118692
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027242-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108692
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027242-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor has been shown to activate NF-kappaB and MAPK8/JNK, and induce cell apoptosis. Through its death domain, this receptor interacts with TRADD protein, which is known to serve as an adaptor that mediates signal transduction of TNF-receptors. Knockout studies in mice suggested that this gene plays a role in T-helper cell activation, and may be involved in inflammation and immune regulation. [provided by RefSeq]

Sequence: MKCKAYTDCLSQNLVVIKPGTKETDNVCGTLPSFSSSTSPSPGTAIFPRPEHMETHEVPSSTYVPKGMNSTESNSSASVRPKVLSSIQEGTVPDNTSSARGKEDVNKTLPNLQVVNHQQGPHHRHILKLPPSMEATGGEKSSTPIKGPKRGHPRQNLHKHFDINEHLPWMIVLFLLLVLVVIVVCSIRKSSRTLKKGPRQDPSAIVEKAGLKKSMTPTQNREKWIYYCNGHGIDILKLVAAQVGSQWKDIYQFLCNASEREVAAFSNGYTADHERAYAALQHWTIRGPEASLAQLISALRQHRRNDVVEKIRGLMEDTTQLETDKLALPMSPSPLSPSPIPSPNAKLENSALLTVEPSPQDKNKGFFVDESEPLLRCDSTSSGSSALSRNGSFITKEKKDTVLRQVRLDPCDLQPIFDDMLHFLNPEELRVIEEIPQAEDKLDRLFEIIGVKSQEASQTLLDSVYSHLPDPL
Especificaciones

Especificaciones

AAH10241
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77.66kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKCKAYTDCLSQNLVVIKPGTKETDNVCGTLPSFSSSTSPSPGTAIFPRPEHMETHEVPSSTYVPKGMNSTESNSSASVRPKVLSSIQEGTVPDNTSSARGKEDVNKTLPNLQVVNHQQGPHHRHILKLPPSMEATGGEKSSTPIKGPKRGHPRQNLHKHFDINEHLPWMIVLFLLLVLVVIVVCSIRKSSRTLKKGPRQDPSAIVEKAGLKKSMTPTQNREKWIYYCNGHGIDILKLVAAQVGSQWKDIYQFLCNASEREVAAFSNGYTADHERAYAALQHWTIRGPEASLAQLISALRQHRRNDVVEKIRGLMEDTTQLETDKLALPMSPSPLSPSPIPSPNAKLENSALLTVEPSPQDKNKGFFVDESEPLLRCDSTSSGSSALSRNGSFITKEKKDTVLRQVRLDPCDLQPIFDDMLHFLNPEELRVIEEIPQAEDKLDRLFEIIGVKSQEASQTLLDSVYSHLPDPL
RUO
TNFRSF21
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27242
TNFRSF21 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BM-018/DR6/MGC31965
TNFRSF21
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications