missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TNFRSF19L Partial ORF (NP_116260, 26 a.a. - 124 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_116260
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84957
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16170977
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084957-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16180977
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084957-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor is especially abundant in hematologic tissues. It has been shown to activate the NF-kappaB pathway and selectively bind TNF receptor-associated factor 1 (TRAF1). This receptor is capable of stimulating T-cell proliferation in the presence of CD3 signaling, which suggests its regulatory role in immune response. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq]

Sequence: STTLWQCPPGEEPDLDPGQGTLCRPCPPGTFSAAWGSSPCQPHARCSLWRRLEAQVGMATRDTLCGDCWPGWFGPWGVPRVPCQPCSWAPLGTHGCDEW
Especificaciones

Especificaciones

NP_116260
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ14993/TNFRSF19L
RELT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84957
TNFRSF19L (Human) Recombinant Protein (Q01)
STTLWQCPPGEEPDLDPGQGTLCRPCPPGTFSAAWGSSPCQPHARCSLWRRLEAQVGMATRDTLCGDCWPGWFGPWGVPRVPCQPCSWAPLGTHGCDEW
RUO
RELT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications