missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TMPRSS5 Partial ORF (NP_110397.1, 258 a.a. - 357 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_110397.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 80975 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16170367
|
Abnova™
H00080975-Q01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16160367
|
Abnova™
H00080975-Q01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein that belongs to the serine protease family. Serine proteases are known to be involved in many physiological and pathological processes. [provided by RefSeq]
Sequence: HCMHSFRLARLSSWRVHAGLVSHSAVRPHQGALVERIIPHPLYSAQNHDYDVALLRLQTALNFSDTVGAVCLPAKEQHFPKGSRCWVSGWGHTHPSHTYSEspecificaciones
NP_110397.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC141886/MGC148044/SPINESIN | |
TMPRSS5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
80975 | |
TMPRSS5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HCMHSFRLARLSSWRVHAGLVSHSAVRPHQGALVERIIPHPLYSAQNHDYDVALLRLQTALNFSDTVGAVCLPAKEQHFPKGSRCWVSGWGHTHPSHTYS | |
RUO | |
TMPRSS5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |