missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TMIE Partial ORF (NP_671729, 79 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_671729
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 259236
Peso molecular 32.56kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102667
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00259236-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16112667
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00259236-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a transmembrane inner ear protein. Studies in mouse suggest that this gene is required for normal postnatal maturation of sensory hair cells in the cochlea, including correct development of stereocilia bundles. This gene is one of multiple genes responsible for recessive non-syndromic deafness (DFNB), also known as autosomal recessive nonsyndromic hearing loss (ARNSHL), the most common form of congenitally acquired inherited hearing impairment. [provided by RefSeq]

Sequence: NCRVPRTRKEIEARYLQRKAAKMYTDKLETVPPLNELTEVPGEDKKKKKKKKDSVDTVAIKV
Especificaciones

Especificaciones

NP_671729
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.56kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DFNB6
TMIE
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
259236
TMIE (Human) Recombinant Protein (Q01)
NCRVPRTRKEIEARYLQRKAAKMYTDKLETVPPLNELTEVPGEDKKKKKKKKDSVDTVAIKV
RUO
TMIE
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications