Learn More
Abnova™ Human TMEPAI Partial ORF (AAH15918, 181 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00056937-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102363
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: NRTIFDSDLMDSARLGGPCPPSSNSGISATCYGSGGRMEGPPPTYSEVIGHYPGSSFQHQQSSGPPSLLEGTRLHHTHIAPLESAAIWSKEKDKQKGHPL
Especificaciones
Especificaciones
AAH15918
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NRTIFDSDLMDSARLGGPCPPSSNSGISATCYGSGGRMEGPPPTYSEVIGHYPGSSFQHQQSSGPPSLLEGTRLHHTHIAPLESAAIWSKEKDKQKGHPL
RUO
PMEPA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56937
TMEPAI (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
STAG1/TMEPAI
PMEPA1
Recombinant
wheat germ expression system