missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TMEM54 Full-length ORF (AAH23260.1, 1 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00113452-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107003

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MCLRLGGLSVGDFRKVLMKTGLVLVVLGHVSFITAALFHGTVLRYVGTPQDAVALQYCVVNILSVTSAIVGKALLAACTFGSSELLALAPDCPFDPTRIYSSSLCLWGIALVLCVAENVFAVRCAQLTHQLLELRPWWGKSSHHMMRENPELVEGRDLLSCTSSEPLTL
Especificaciones

Especificaciones

AAH23260.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BCLP/CAC-1/CAC1/MGC10137
TMEM54
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
113452
TMEM54 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MCLRLGGLSVGDFRKVLMKTGLVLVVLGHVSFITAALFHGTVLRYVGTPQDAVALQYCVVNILSVTSAIVGKALLAACTFGSSELLALAPDCPFDPTRIYSSSLCLWGIALVLCVAENVFAVRCAQLTHQLLELRPWWGKSSHHMMRENPELVEGRDLLSCTSSEPLTL
RUO
TMEM54
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers