missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TMEFF2 Partial ORF (NP_057276.2, 201 a.a. - 292 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00023671-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16104996

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: SYDNACQIKEASCQKQEKIEVMSLGRCQDNTTTTTKSEDGHYARTDYAENANKLEESAREHHIPCPEHYNGFCMHGKCEHSINMQEPSCRCD
Especificaciones

Especificaciones

NP_057276.2
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SYDNACQIKEASCQKQEKIEVMSLGRCQDNTTTTTKSEDGHYARTDYAENANKLEESAREHHIPCPEHYNGFCMHGKCEHSINMQEPSCRCD
RUO
TMEFF2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23671
TMEFF2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HPP1/TENB2/TPEF/TR
TMEFF2
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales