Learn More
Abnova™ Human TJP2 Partial ORF (NP_004808, 121 a.a. - 218 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004808 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9414 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190586
|
Abnova™
H00009414-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100596
|
Abnova™
H00009414-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tight junction proteins (TJPs) belong to a family of membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) homologs that are involved in the organization of epithelial and endothelial intercellular junctions. TJPs bind to the cytoplasmic C termini of junctional transmembrane proteins and link them to the actin cytoskeleton.[supplied by OMIM]
Sequence: KVQVAALQASPPLDQDDRAFEVMDEFDGRSFRSGYSERSRLNSHGGRSRSWEDSPERGRPHERARSRERDLSRDRSRGRSLERGLDQDHARTRDRSRGEspecificaciones
NP_004808 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC26306/X104/ZO-2/ZO2 | |
TJP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9414 | |
TJP2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KVQVAALQASPPLDQDDRAFEVMDEFDGRSFRSGYSERSRLNSHGGRSRSWEDSPERGRPHERARSRERDLSRDRSRGRSLERGLDQDHARTRDRSRG | |
RUO | |
TJP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |