Learn More
Abnova™ Human TIMP4 Full-length ORF (AAH10553.1, 1 a.a. - 224 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH10553.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7079
Peso molecular 50.38kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16111412
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007079-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16101412
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007079-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to the TIMP gene family. The proteins encoded by this gene family are inhibitors of the matrix metalloproteinases, a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix. The secreted, netrin domain-containing protein encoded by this gene is involved in regulation of platelet aggregation and recruitment and may play role in hormonal regulation and endometrial tissue remodeling. [provided by RefSeq]
Sequence: MPGSPRPAPSWVLLLRLLALLRPPGLGEACSCAPAHPQQHICHSALVIRAKISSEKVVPASADPADTEKMLRYEIKQIKMFKGFEKVKDVQYIYTPFDSSLCGVKLEANSQKQYLLTGQVLSDGKVFIHLCNYIEPWEGLSLVQRESLNHHYHLNCGCQITTCYTVPCTISAPNECLWTDWLLGRKLYGYQAQHYVCMKHVDGTCSWYRGHLPLRKEFVDIVQP
Especificaciones
Especificaciones
AAH10553.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.38kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPGSPRPAPSWVLLLRLLALLRPPGLGEACSCAPAHPQQHICHSALVIRAKISSEKVVPASADPADTEKMLRYEIKQIKMFKGFEKVKDVQYIYTPFDSSLCGVKLEANSQKQYLLTGQVLSDGKVFIHLCNYIEPWEGLSLVQRESLNHHYHLNCGCQITTCYTVPCTISAPNECLWTDWLLGRKLYGYQAQHYVCMKHVDGTCSWYRGHLPLRKEFVDIVQP
RUO
TIMP4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7079
TIMP4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TIMP4