Learn More
Abnova™ Human TIAL1 Partial ORF (NP_003243, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003243 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7073 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16126655
|
Abnova™
H00007073-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16116655
|
Abnova™
H00007073-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of a family of RNA-binding proteins, has three RNA recognition motifs (RRMs), and binds adenine and uridine-rich elements in mRNA and pre-mRNAs of a wide range of genes. It regulates various activities including translational control, splicing and apoptosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. The different isoforms have been show to function differently with respect to post-transcriptional silencing. [provided by RefSeq]
Sequence: MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQKEspecificaciones
NP_003243 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC33401/TCBP/TIAR | |
TIAL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7073 | |
TIAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQK | |
RUO | |
TIAL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |