Learn More
Abnova™ Human THRAP4 Partial ORF (AAH11375, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH11375 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9862 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111386
|
Abnova™
H00009862-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101386
|
Abnova™
H00009862-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component of the mediator complex (also known as TRAP, SMCC, DRIP, or ARC), a transcriptional coactivator complex thought to be required for the expression of almost all genes. The mediator complex is recruited by transcriptional activators or nuclear receptors to induce gene expression, possibly by interacting with RNA polymerase II and promoting the formation of a transcriptional pre-initiation complex. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MKVVNLKQAILQAWKERWSDYQWAINMKKFFPKGATWDILNLADALLEQAMIGPSPNPLILSYLKYAISSQMVSYSSVLTAISKFDDFSRDLCVQALLDIMDMFCDRLSCEspecificaciones
AAH11375 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARC100/CRSP100/CRSP4/DRIP100/KIAA0130/MGC8748/THRAP4/TRAP100 | |
MED24 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9862 | |
THRAP4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MKVVNLKQAILQAWKERWSDYQWAINMKKFFPKGATWDILNLADALLEQAMIGPSPNPLILSYLKYAISSQMVSYSSVLTAISKFDDFSRDLCVQALLDIMDMFCDRLSC | |
RUO | |
MED24 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |